Learn More
Fisherbrand™ Caja de portaobjetos de microscopio premium, 100 compartimentos
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Almacene y transporte 100 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 100 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Pr
- Las cajas rígidas moldeadas sostienen de forma segura portaobjetos de microscopio estándar en ranuras ranuradas.
- Estuche ABS duradero disponible con revestimiento de espuma o sin revestimiento.
- Las ranuras y el revestimiento están numerados para corresponderse con la hoja de inventario de diapositivas.
- Cuenta con una tapa con bisagras de cierre seguro con un broche niquelado resistente a la oxidación.
- Los estuches apilables incluyen patas para una máxima estabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caja de almacenamiento de portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 100 |
| Tipo de tapón | Con bisagra y cierre |
| Color | Negro |
| Compartimentos | 100 |
| El dispositivo tiene | 100 portaobjetos para microscopía |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 208 x 175 x 34 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar de 25 x 75 mm o 1 x 3 in |
| Altura (imperial) | 1,3 in |
| Altura (métrico) | 34 mm |
| Mostrar más |