Learn More
Thermo Scientific™ Baños de agua con agitación Precision™
Código de producto. 15385867 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 l
27 l
Modelo:
Precision DUB 15
Precision SWB 15
Precision SWB 15S
Precision SWB 27
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo unitSize
15385867 15 l Precision SWB 15S cada uno
15365867 15 l Precision SWB 15 cada uno
15375867 27 l Precision SWB 27 cada uno
15395867 15 l Precision DUB 15 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15385867 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSSWB15S
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disfrute de unos baños de agua con agitación compatibles con una amplia gama de aplicaciones críticas de ciencias de la vida y de aseguramiento y control de la calidad: desde el calentamiento de reactivos frágiles hasta el cultivo de tejidos y la secuenciación genética.
Los baños de agua con agitación Thermo Scientific™ Precision™ son compatibles con una amplia gama de aplicaciones críticas de ciencias de la vida y de aseguramiento y control de la calidad: desde el calentamiento de reactivos frágiles hasta el cultivo de tejidos y la secuenciación genética. Limpieza y mantenimiento sencillos con el nuevo interior sin bobina. El baño de agua con agitación de poca profundidad Precision tiene una bandeja extraíble que permite su uso con recipientes de muestras más pequeños. Los baños de agua con agitación Precision Dubnoff se han diseñado específicamente para aplicaciones que requieren que las muestras se incuben en un entorno controlado.
  • Limpieza y mantenimiento sencillos con el diseño sin bobina
  • Optimice la programación con temporizadores de encendido y apagado automático
  • Ayudan a evitar el sobrecalentamiento del baño y los daños, con protección en caso de nivel bajo de líquido
  • Guarde fácilmente los parámetros más utilizados con cuatro preajustes de temperatura y de velocidad de agitación.
  • Ayude a proteger su trabajo con alarmas sonoras.
  • Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller con la nueva tapa con bisagra
  • Incluye un innovador motor del agitador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable 304
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 15 l
Certificaciones/conformidad UL, CE
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C
Tipo Shaking Water Bath
Pantalla LCD monocromática
Capacidad calorífica 1200 w
Incluye Cubierta de dos vertientes de acero inoxidable y patito de goma
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo de epoxi
Modelo Precision SWB 15S
Preconfiguración de temperatura 4
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0.05°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,5 x 24,9 x 9,8 pulg (394 x 632 x 249 mm)
Requisitos eléctricos Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Amperaje 9,0-10,5/4,3-5,0 (120 V/230 V)