Learn More
Thermo Scientific™ Baño de agua de uso general Precision™, Precision GP 02
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Admite una amplia gama de aplicaciones con los baños de agua de uso general Thermo Scientific™ Precision™, diseñados para mantener la temperatura del agua desde temperatura ambiente hasta los 100 °C. Estos baños sólidos y de alto rendimiento van de 2 a 28 l, incluidos los modelos poco profundos. El circuito de seguridad contra excesos de temperatura se ha diseñado para evitar el desbordamiento térmico, mientras que los nuevos temporizadores de encendido y apagado automático permiten optimizar los horarios de funcionamiento. Benefíciese de una extraordinaria resistencia a la corrosión y a sustancias químicas gracias a la superficie exterior con recubrimiento de epoxi y limpie fácilmente la cuba con interior de acero inoxidable.
- Recupere un valioso espacio en la mesa de trabajo gracias a su tamaño reducido, en comparación con los modelos anteriores
- El controlador avanzado del microprocesador se ha diseñado para ofrecer mayor funcionalidad
- Proteja su trabajo con alarmas sonoras
- Guarde fácilmente los parámetros más usados con cuatro preajustes de temperatura
- Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
- Ayudan a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido
- Simplifique el funcionamiento con drenaje de desconexión rápida en los modelos de 10, 20 y 28 l y modelos dobles
Specifications
Specifications
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tipo de controlador | Digital |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Certificaciones/conformidad | UL, CE |
| Intervalo de temperatura | Ambiente hasta 100°C |
| Tipo | Water Bath |
| Pantalla | LCD monocromática |
| Capacidad calorífica | 800 W |
| Incluye | Cubierta de policarbonato transparente y pato de goma |
| Material | Acero con recubrimiento de polvo epoxi |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.