Learn More
Thermo Scientific™ Baño de agua de uso general Precision™, Precision GP 02
Código de producto. 15385857 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Precisión GP 02
Precisión GP 05
Precisión GP 10
Precisión GP 15D
Precisión GP 20
Precisión GP 28
Precisión GP 2S
Capacidad (métrico):
2 L
5 L
10 L
15 L
20 L
28 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15385857 Precisión GP 05 5 L cada uno
15395837 Precisión GP 02 2 L cada uno
15375857 Precisión GP 2S 2 L cada uno
15395857 Precisión GP 10 10 L cada uno
15305867 Precisión GP 20 20 L cada uno
15315867 Precisión GP 28 28 L cada uno
15325867 Precisión GP 15D 15 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15385857 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSGP05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    831.25€ / paquete de 1
    Ahorro 158.75€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice una amplia variedad de aplicaciones con los baños de agua de uso general, diseñados para mantener la temperatura del agua desde la temperatura ambiente hasta 100 °C. Estos baños de alto rendimiento van desde los 2 l hasta los 28 l.
Admite una amplia gama de aplicaciones con los baños de agua de uso general Thermo Scientific™ Precision™, diseñados para mantener la temperatura del agua desde temperatura ambiente hasta los 100 °C. Estos baños sólidos y de alto rendimiento van de 2 a 28 l, incluidos los modelos poco profundos. El circuito de seguridad contra excesos de temperatura se ha diseñado para evitar el desbordamiento térmico, mientras que los nuevos temporizadores de encendido y apagado automático permiten optimizar los horarios de funcionamiento. Benefíciese de una extraordinaria resistencia a la corrosión y a sustancias químicas gracias a la superficie exterior con recubrimiento de epoxi y limpie fácilmente la cuba con interior de acero inoxidable.
  • Recupere un valioso espacio en la mesa de trabajo gracias a su tamaño reducido, en comparación con los modelos anteriores
  • El controlador avanzado del microprocesador se ha diseñado para ofrecer mayor funcionalidad
  • Proteja su trabajo con alarmas sonoras
  • Guarde fácilmente los parámetros más usados con cuatro preajustes de temperatura
  • Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
  • Ayudan a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido
  • Simplifique el funcionamiento con drenaje de desconexión rápida en los modelos de 10, 20 y 28 l y modelos dobles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 5 L
Certificaciones/conformidad UL, CE
Intervalo de temperatura Ambiente hasta 100°C
Tipo Water Bath
Pantalla LCD monocromática
Capacidad calorífica 300 W
Incluye Cubierta de policarbonato transparente y pato de goma
Material Acero con recubrimiento de polvo epoxi
Modelo Precisión GP 05
Preconfiguración de temperatura 4
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0.2°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,7 x 14 x 9,1 in (246 x 355 x 232 mm)
Requisitos eléctricos 120/230V 50/60 Hz
Amperaje 2,2-2,7 / 1,0-1,3 (120V/230V)