Learn More
Fisherbrand™ Balanzas de precisión
Código de producto. 15987500 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modelo:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Calibración:
Externo
Interno
Dimensiones (Pr x An x Al):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Calibración Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
15987500 820 g FPRS822 Interno 317 x 201 x 93 mm cada uno
15947500 220 g FPRS223 Interno 317 x 201 x 303 mm cada uno
15937500 220 g FPRS223/E Externo 317 x 201 x 303 mm cada uno
15967500 420 g FPRS423 Interno 317 x 201 x 303 mm cada uno
15957500 420 g FPRS423/E Externo 317 x 201 x 303 mm cada uno
15977500 820 g FPRS822/E Externo 317 x 201 x 93 mm cada uno
15907510 2200 g FPRS2202 Interno 317 x 201 x 93 mm cada uno
15997500 2200 g FPRS2202/E Externo 317 x 201 x 93 mm cada uno
15947510 4200 g FPRS4201 Interno 317 x 201 x 93 mm cada uno
15937510 4200 g FPRS4201/E Externo 317 x 201 x 93 mm cada uno
15927510 4200 g FPRS4202 Interno 317 x 201 x 93 mm cada uno
15917510 4200 g FPRS4202/E Externo 317 x 201 x 93 mm cada uno
15957510 6200 g FPRS6201/E Externo 317 x 201 x 93 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15987500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00€
    695.98€ / paquete de 1
    Ahorro 574.02€
    45% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas balanzas están perfectamente diseñadas para su centro de trabajo, ya que cuentan con conectividad RS232 para facilitar la comunicación, una pantalla retroiluminada y una sencilla interfaz que facilita su uso.
  • Conectividad RS-232 estándar para facilitar la transferencia de datos
  • Plataforma de acero inoxidable
  • Con dos pies ajustables para que el usuario pueda nivelar la balanza
  • Indicador de nivel en la parte frontal: sin necesidad de mirar en la parte posterior de la balanza durante el proceso de nivelación
  • Diseño inteligente y construcción duradera: su tamaño reducido ahorra espacio de sobremesa al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje
  • La gran pantalla retroiluminada permite ver fácilmente los resultados
  • Cuatro teclas mecánicas permiten un fácil manejo de los modos de aplicación básicos
  • Los modos de pesaje incluyen pesaje, recuento de piezas y porcentaje de peso
  • Incluye adaptador de CA
  • Certificaciones: FCC, CE
  • Dos años de garantía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Interno
Certificaciones/conformidad GLP con cumplimiento de impresora opcional
Tipo de conexión RS232
Capacidad 820 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0,01 g
Incluye Adaptador de CA
Linealidad 0,02 g
Peso mín. de la muestra 20 g
Modelo FPRS822
Repetibilidad 0,01 g
Tiempo de estabilización 1 s
Tipo Balanza de precisión
Garantía 2 años
Modos de pesaje Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual
Dimensiones (Pr x An x Al) 317 x 201 x 93 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 180 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Amperaje 0,5 A
Frecuencia 50/60 Hz