Learn More
Fisherbrand™ Tubos precargados para molinos de bolas
Código de producto. p-8750000 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
7 mL
Tamaño de partículas:
0,5mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Cerámica
Vidrio
metálica
Tipo de producto:
Tubos de mezcla de lisis de microorganismos exigentes
Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos
Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos duros
Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de partículas Material Tipo de producto Tamaño de la unidad
15545799 2 mL 0,5mm Vidrio Tubos de mezcla de lisis de microorganismos exigentes cada uno
15555799 2 mL 1,4 mm Cerámica Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos paquete de 50
15535799 2 mL 2,4 mm metálica Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros cada uno
15565799 2 mL 2,8 mm Cerámica Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos duros paquete de 50
15585799 7 mL 1,4 mm Cerámica Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos cada uno
15575799 7 mL 2,4 mm metálica Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros cada uno
15595799 7 mL 2,8 mm Cerámica Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15545799
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
50 tubos de 2 ml precargados con bolas de vidrio de 0,5 mm
Para utilizar con homogeneizadores Bead Mill 4 y Bead Mill 24. También se pueden utilizar con la mayoría de molinos de bolas de otros fabricantes.
  • Se utiliza para el procesamiento de yeso, células, hongos, bacterias y esporas
  • Tubos de 2 ml cerrados con tapa de rosca y junta tórica
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Rango de procesamiento: μ300 L a 1,8 ml
  • No estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 2 mL
Tamaño de partículas 0,5mm
Intervalo de volumen (métrico) De 300 μl a 1,8 ml
Material Vidrio
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el procesamiento de yeso, células, hongos, bacterias y esporas
Para utilizar con (equipo) Homogeneizadores Bead Mill 4 y 24
Sin ARNasa Sí
Tipo de producto Tubos de mezcla de lisis de microorganismos exigentes