Learn More
Fisherbrand™ Tubos precargados para molinos de bolas
Código de producto. 15565799 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Tubos de mezcla de lisis de microorganismos exigentes
Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos
Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos duros
Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros
Capacidad (métrico):
2 mL
7 mL
Tamaño de partículas:
0,5mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Cerámica
Vidrio
metálica
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Capacidad (métrico) Tamaño de partículas Material Tamaño de la unidad
15565799 Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos duros 2 mL 2,8 mm Cerámica paquete de 50
15545799 Tubos de mezcla de lisis de microorganismos exigentes 2 mL 0,5mm Vidrio cada uno
15555799 Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos 2 mL 1,4 mm Cerámica paquete de 50
15535799 Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros 2 mL 2,4 mm metálica cada uno
15585799 Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos 7 mL 1,4 mm Cerámica cada uno
15575799 Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros 7 mL 2,4 mm metálica cada uno
15595799 Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros 7 mL 2,8 mm Cerámica cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15565799
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
50 tubos de 2 ml precargados con bolas de cerámica de 2,8 mm
Para utilizar con homogeneizadores Bead Mill 4 y Bead Mill 24. También se pueden utilizar con la mayoría de molinos de bolas de otros fabricantes.
  • Se utiliza para procesar el cerebro, el hígado, músculos, piel y hojas
  • Tubos reforzados de 2 ml cerrados con tapón de rosca
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Rango de procesamiento: μ300 L a 1,8 ml
  • No estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 mL
Tamaño de partículas 2,8 mm
Intervalo de volumen (métrico) De 300 μl a 1,8 ml
Diámetro (métrico) 10,8 mm
Longitud (métrico) 46 mm (sin tapón); 49 mm (con tapón)
Material Cerámica
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para procesar el cerebro, el hígado, músculos, piel y hojas
Para utilizar con (equipo) Homogeneizadores Bead Mill 4 y 24
Sin ARNasa Sí
Tipo de producto Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos duros