Learn More
Fisherbrand™ Tubos precargados para molinos de bolas
Código de producto. 15535799 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
7 mL
Tamaño de partículas:
0,5mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Material:
Cerámica
Vidrio
metálica
Tipo de producto:
Tubos de mezcla de lisis de microorganismos exigentes
Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos
Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos duros
Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de partículas Material Tipo de producto Tamaño de la unidad
15535799 2 mL 2,4 mm metálica Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros cada uno
15545799 2 mL 0,5mm Vidrio Tubos de mezcla de lisis de microorganismos exigentes cada uno
15555799 2 mL 1,4 mm Cerámica Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos paquete de 50
15565799 2 mL 2,8 mm Cerámica Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos duros paquete de 50
15585799 7 mL 1,4 mm Cerámica Tubos de mezcla para homogeneización de tejidos blandos cada uno
15575799 7 mL 2,4 mm metálica Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros cada uno
15595799 7 mL 2,8 mm Cerámica Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15535799
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
50 tubos reforzados precargados con microesferas metálicas de 2,38 mm
Para utilizar con homogeneizadores Bead Mill 4 y Bead Mill 24. También se pueden utilizar con la mayoría de molinos de bolas de otros fabricantes.
  • Se utiliza para el procesamiento de hueso, cabello, uñas, músculos, semillas, maíz y frutos secos
  • Tubos reforzados de 2 ml cerrados con tapón de rosca
  • Sin ADNasa ni ARNasa
    • Longitud sin tapa: 46 mm
    • Longitud con tapa: 49 mm
    • Diámetro: 10,8 mm
  • No estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 mL
Tamaño de partículas 2,4 mm
Intervalo de volumen (métrico) De 300 μl a 1,8 ml
Diámetro (métrico) 10,8 mm
Longitud (métrico) 46 mm (sin tapón); 49 mm (con tapón)
Material metálica
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el procesamiento de hueso, cabello, uñas, músculos, semillas, maíz y frutos secos
Para utilizar con (equipo) Homogeneizadores Bead Mill 4 y Bead Mill 24
Sin ARNasa Sí
Tipo de producto Tubos de mezcla para molienda de tejidos duros