Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PEEK precortados en bobina de 5 pies
Código de producto. 12612810 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,003 in
0,005 in
0,007 in
0,010 in
0,020 in
0,030 in
0,040 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
12612810 0,007 in cada uno
10428114 0,003 in cada uno
10421385 0,005 in cada uno
11577691 0,007 in cada uno
10013984 0,010 in cada uno
10659875 0,020 in cada uno
10197364 0,030 in cada uno
10260535 0,040 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12612810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.80€
    41.93€ / paquete de 1
    Ahorro 0.87€
    2% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Los tubos de PEEK Thermo Scientific™ precortados en bobinas de 5 pies se pueden cortar a la longitud deseada.
Los tubos de PEEK Thermo Scientific™ precortados en bobinas de 5 pies se pueden cortar a la longitud deseada.
  • Amplia compatibilidad química
  • Biocompatible
  • Se puede utilizar con accesorios de apriete manual estándar
  • Resistentes a la mayoría de los disolventes orgánicos. Sin embargo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el diclorometano, el THF y el DMSO no se recomiendan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con HPLC
Tipo Tubos para HPLC
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Diámetro interior (imperial) 0,007 in
Diámetro interior (métrico) 0,18 mm
Longitud global (imperial) 1,5 m (5 pies)
Longitud global (métrico) 1,524 m
Material PEEK
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.