Description
PPP2R5E Polyclonal specifically detects PPP2R5E in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | PPP2R5E |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS, pH7.0 |
| Gene Alias | epsilon isoform of regulatory subunit B56, protein phosphatase 2A, PP2A B subunit isoform B56-epsilon, PP2A B subunit isoform B'-epsilon, PP2A B subunit isoform PR61-epsilon, PP2A B subunit isoform R5-epsilon, PP2A, B subunit, B' epsilon, PP2A, B subunit, B56 epsilon, PP2A, B subunit, PR61 epsilon, PP2A, B subunit, R5 epsilon, protein phosphatase 2, regulatory subunit B (B56), epsilon isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit B', epsilon isoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, epsilon, serine/threonine-protein phosphatase 2A 56 kDa regulatory subunit epsilonisoform |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PPP2R5E fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?