Learn More
Bohlender™ Trampas de vacío de PP y PBTP
Código de producto. 15796425
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno, PBTP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15796425 Polipropileno, PBTP cada uno
1 options
Código de producto. 15796425 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D81005
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la protección de bombas o sistemas de vacío contra daños a través de vapor o condensado.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de 0° a + 110 °C
  • Muy buena resistencia química
  • Conformidad con la FDA.
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
  • Apto para vacío
  • Tapón de rosca rojo de PBTP para rosca GL 45 y cuerpo de distribuidor de PP con conectores de manguera de 2 pasos para la conexión de tubos elásticos, así como un tubo de entrada de gas fabricado con FEP
  • Con una flecha en la parte superior del cuerpo del distribuidor para mostrar el sentido de flujo
  • Tubo de entrada de gas de 150 mm de longitud
  • D.E. de los conectores de mangueras:9 mm/12 mm
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Material Polipropileno, PBTP
Longitud (métrico) Tubo de entrada de gas de 150 mm
Junta cónica estándar GL 45
Intervalo de temperatura (métrico) De 0° a 110 °C
Tipo Trampa de vacío
Anchura (métrico) 80 mm