Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Soporte para bolsas con marco de alambre con revestimiento de epoxi
Descripción
Recoge puntas de pipeta, tubos de microcentrífuga. Bel Art™ El portabolsas con marco de alambre recubierto de oxidación es económico y cómodo.
- La estructura rectangular de cable de acero contiene una bolsa de polietileno de 22 × 28 cm; recubierta en epoxi de color naranja fácil de limpiar y duradero
- La cubierta de plástico de polipropileno de ajuste a presión ayuda a mantener la bolsa de forma segura en su posición
- Reutilizable; puede limpiarse a mano o en un lavavajillas; esterilizable en autoclave.
- La cubierta cumple con la norma 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), que requiere que los recipientes usados para almacenar, transportar o enviar residuos de riesgo biológico tengan tapa
- Puede utilizarse con las bolsas de riesgo biológico de sobremesa (F13166-0000); también se puede utilizar con bolsas esterilizables en autoclave Clavies (H13182-0812)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Naranja |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | Para bolsas de riesgo biológico de sobremesa |
| Material | Alambre con revestimiento de epoxi |
| Anchura (imperial) | 8,5 in |
| Tipo de producto | Soporte para bolsas |
| Anchura (métrico) | 22 cm |