Learn More
Fisherbrand™ PowerPro 3 Amp
Código de producto. 15828481 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
TFT-LCD de 2,4 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
15828481 TFT-LCD de 2,4 pulg. cada uno
1 options
Código de producto. 15828481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00€
    880.21€ / paquete de 1
    Ahorro 484.79€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ PowerPro 3 Amp es una fuente de alimentación diseñada para prácticamente todas las aplicaciones de electroforesis de alta corriente.
  • 5 pares de salidas
  • La mayor capacidad de salida de corriente es perfecta para unidades de electrotransferencia con electrodos de placa de alta intensidad, especialmente los sistemas de transferencia semiseca, OmniBLOT maxi y VS20 WAVE de Cleaver Scientific.
  • Las electrotransferencias se pueden realizar como secuencias temporizadas en modo constante o programable para evitar el sobrecalentamiento y el agotamiento del tampón.
  • Un tiempo de ciclo ampliable a un máximo de 999 minutos en modo constante también es útil para transferencias durante la noche realizadas a corriente baja constante en sistemas de electrodos de alambre.
  • Comparte el protocolo incorporado y las características de parámetros constantes de los otros modelos PowerPro.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidades de electrotransferencia con electrodos de placa de alta intensidad
Temporizador Modo constante: 9999 (min) con modo de alarma programable: 999 (min) con alarma
Pantalla TFT-LCD de 2,4 pulg.
Tensión 100 a 240 V nominal, salida de 5 a 300 V, incrementos de 1 V
Vataje Salida de 300 w, incrementos de 1 w
Amperaje Salida de 10 a 3000 mA, incrementos de 10 mA