Learn More
WLD Tec™ Pistola de pandeo Powerjet 2
Código de producto. 10367492
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10367492 210 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10367492 Proveedor WLD Tec™ N.º de proveedor 6.006.000
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo de producto Quemador de gas para laboratorio
Tipo de gas Gas líquido, Gas natural
Longitud (métrico) 150 mm
Para utilizar con (aplicación) Microbiología o campos biotecnológicos
Altura (métrico) 210 mm
Temperatura máxima 1300 °C (gas natural), 1350 °C (gas líquido)
Peso (métrico) 500 g
Anchura (métrico) 150 mm