Learn More
Honeywell™ Guantes POWERCOAT™ 953-01 Nitraf
Descripción
- Guante de nitrilo sin sujeción
- Interior con forro de borra de algodón
- Acabado con patrón de diamantes en relieve
- La fórmula de nitrilo del guante ha sido seleccionada para dotarlo de una gran elasticidad
- El interior de borra de algodón proporciona al usuario una mayor comodidad
- Su acabado con patrón de diamantes en relieve está diseñado para agarrar objetos secos y húmedos
- El nitrilo garantiza buenas propiedades químicas y excelentes características mecánicas (resistencia a la abrasión)
- Especialmente pensado para la manipulación de aceites y grasas
- Evitar el contacto con disolventes que contengan cetonas
- Guante de categoría III para una calidad permanente
- El puño largo ayuda a proteger el antebrazo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos y EN 374-1:2016 sobre riesgos químicos y EN ISO 374-5:2016 Microorganismos |
| Color | Verde |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (métrico) | 0,4 mm |
| Longitud (métrico) | 33 cm |