Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes Neofit Powercoat™ 950-020
Código de producto. 12695253
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12695253 10 cada uno
12615263 7 cada uno
12625263 8 cada uno
12635263 9 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12695253 Proveedor Honeywell Safety Products™ N.º de proveedor 209502010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.42€
    5.49€ / paquete de 1
    Ahorro 7.93€
    59% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes de polipropileno revestidos de neopreno, flexibles, cómodos y resistentes a productos químicos. Los guantes Neofit 950-020 Honeywell Safety Products™ Powercoat™ tienen un forro interior de borra de algodón, un puño largo y un acabado exterior con patrón de diamantes en relieve para mejorar el agarre.
  • Hechos de neopreno para ofrecer flexibilidad y protección contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, bases, algunos disolventes, detergentes y adhesivos industriales.
  • Resistencia química y mecánica.
  • Interior de borra de algodón para hacerlos más cómodos y fáciles de quitar y poner.
  • Acabado con patrón de diamantes en relieve para garantizar un buen agarre en entornos húmedos.
  • Guantes de categoría III.
  • El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos irreversibles, normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 374-2003 sobre riesgos químicos, CE categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/12/08/0487, número de declaración CE 0075/797/162/12/08/0487
Clasificación Movilidad: 5
Área revestida Exterior
Coating Material Neopreno
Color Negro
Cut Resistance Rating 1
Acabado exterior Diamante
Material Neopreno, Polipropileno, Algodón
Tipo de producto Guantes
Tamaño 10
Grosor (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Agricultura, automoción, construcción, química, limpieza industrial, mantenimiento, petroquímica, tratamiento de aguas y madera.
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 950
Índice de pinchazos 0
Cantidad Pack de 10 pares
Resistente a Químicos y estrés mecánico
Clasificación de desgarro 1
Longitud (métrico) 33 cm