Descripción
- Diseño de pico de vertido que permite dispensar muestras fácilmente sin deformar el platillo.
- Platillas de fondo plano fabricados en poliestireno de 12 mm de espesor para una mejor resistencia, estabilidad y manipulación.
- Ideal para el pesaje de productos sólidos.
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Rango de temperatura -°10 C a +°70 C (14 °F a 158 °F).
- 1 color 3 tamaños.
- Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
- Grado alimentario de la FDA.
- Paquete de 500
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Navecilla |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Plato de pesaje |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de humedad por microondas |
| Cantidad | 500 Pk. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 14 °F a 158 °F |
| Mostrar más |