Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje antiestáticos con pico de vertido
Código de producto. 15798167 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
58 x 43 x 13 mm
83 x 132 x 26 mm
108 x 183 x 26 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15798167 58 x 43 x 13 mm paquete de 500
15718177 108 x 183 x 26 mm paquete de 500
15708177 83 x 132 x 26 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15798167
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Los platos de pesaje antiestáticos Pour-Boat son recipientes de poliestireno que presentan superficies lisas.
  • Diseño de pico de vertido que permite dispensar muestras fácilmente sin deformar el platillo.
  • Platillas de fondo plano fabricados en poliestireno de 12 mm de espesor para una mejor resistencia, estabilidad y manipulación.
  • Ideal para el pesaje de productos sólidos.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Rango de temperatura -°10 C a +°70 C (14 °F a 158 °F).
  • 1 color 3 tamaños.
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Grado alimentario de la FDA.
  • Antiestático
  • Paquete de 500
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Color Blanco
Material Poliestireno
Forma Navecilla
Esterilidad No estéril
Tipo Plato de pesaje antiestático
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Cantidad 500 Pk.
Intervalo de temperatura (imperial) 14 °F a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +70 °C
Grosor 12 mil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 58 x 43 x 13 mm
Longitud (imperial) 2,3 in
Longitud (métrico) 58 mm
Anchura (imperial) 1,7 in
Anchura (métrico) 43 mm
Altura (métrico) 13 mm
Altura (imperial) 0,5 in