Learn More
Nitrato de potasio, 99,997 % (base metálica), Alfa Aesar™, Puratronic™
54.70€ - 692.00€
Chemical Identifiers
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | IK |
| Peso molecular (g/mol) | 166.003 |
| Número MDL | MFCD00011409 |
| Clave InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| Sinónimo | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| PubChem CID | 4875 |
| ChEBI | CHEBI:8346 |
| Nombre IUPAC | potasio; yoduro |
| SMILES | [K+].[I-] |
| Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
|
11366987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.06 |
5g |
54.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11386987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.18 |
50g |
185.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11376987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.30 |
250g |
692.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemical Identifiers
| IK | |
| MFCD00011409 | |
| potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
| CHEBI:8346 | |
| [K+].[I-] |
Specifications
| Potassium nitrate | |
| 99.998% (metals basis) | |
| MFCD00011409 | |
| Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia. | |
| [K+].[I-] | |
| 166.003 | |
| CHEBI:8346 | |
| Odorless | |
| White crystalline powder | |
| 2.109 |
| 7757-79-1 | |
| IK | |
| potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
| NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
| potasio; yoduro | |
| 4875 | |
| 101.11 | |
| Hygroscopic | |
| 1.33 hpa (1mm Hg) at 745°C |
Safety and Handling
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes