Learn More
Nitrato de potasio, ACS, 99,0 % mín., Alfa Aesar™
Pirotecnia, fabricación de vidrio, acero templado, reactivo
28.30€ - 129.65€
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | KNO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 101.102 |
| Número MDL | MFCD00011409 |
| Clave InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
| PubChem CID | 24434 |
| ChEBI | CHEBI:63043 |
| Nombre IUPAC | potasio;nitrato |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11366788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.22 |
100g |
28.30€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11356788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.36 |
500g |
42.90€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11376788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.A3 |
2kg |
144.00€ 129.65€ / 2 Kg Ahorro 14.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| CHEBI:63043 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Especificaciones
| Potassium nitrate | |
| 7757-79-1 | |
| KNO3 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
| 101.102 | |
| CHEBI:63043 | |
| ACS | |
| White crystalline |
| For ACS analysis | |
| 99.0% min. | |
| MFCD00011409 | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| potasio;nitrato | |
| 24434 | |
| 101.11 | |
| Odorless | |
| 2.109g/cm3 |
Seguridad y manipulación
H272-H303: May intensify fire; oxidizer. May be harmful if swallowed.
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8