Learn More
Nitrato de potasio, 99,994 % (base metálica)
101.00€ - 330.00€
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | KNO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 101.102 |
| Número MDL | MFCD00011409 |
| Clave InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
| PubChem CID | 24434 |
| ChEBI | CHEBI:63043 |
| Nombre IUPAC | potasio;nitrato |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11331618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011008.14 |
25g |
101.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11321618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011008.22 |
100g |
330.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| CHEBI:63043 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Especificaciones
| Potassium nitrate | |
| (base metálica) | |
| MFCD00011409 | |
| 14,7648 | |
| Freely soluble in water. Slightly soluble in ethanol. | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
| 101.102 | |
| CHEBI:63043 | |
| 99.994% | |
| Hygroscopic |
| 7757-79-1 | |
| KNO3 | |
| UN1486 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| potasio;nitrato | |
| 24434 | |
| 101.11 | |
| Odorless | |
| 2.109 g/mL |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H272
May intensify fire
oxidizer.
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: POTASSIUM NITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes