Learn More
Potassium Fluoride Dihydrate, TRC
Product Code. 30417139
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
Unit Size:
50g
Product Code. Quantity Unit Size
30417139 50 g 50g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30417139 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP13455050G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Potassium Fluoride Dihydrate
CAS 13455-21-5
Quantity 50 g
Molecular Formula KF . 2H2O
InChI Formula InChI=1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
SMILES O.O.[F-].[K+]
IUPAC Name potassium;fluoride;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 94.13
Formula Weight 93.9832
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.