Learn More
Fisherbrand™ Balanza portátil
Código de producto. 15909355 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
220 g
620 g
2200 g
5200 g
Modelo:
FCS2200
FCS221
FCS5200
FCS621
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
15909355 2200 g FCS2200 cada uno
15939345 220 g FCS221 cada uno
15949345 620 g FCS621 cada uno
15919355 5200 g FCS5200 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15909355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.35€
    32.67€ / paquete de 1
    Ahorro 23.68€
    42% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La balanza portátil, con un diseño delgado y apilable, ofrece funciones básicas de pesaje y un rendimiento competitivo.
  • Diseño intuitivo de dos botones para un fácil manejo
  • Su diseño compacto y delgado permite el almacenamiento apilable
  • La gran plataforma de pesaje puede gestionar de manera adecuada muestras grandes y una gran variedad de objetos
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2200 g
Tipo de pantalla LCD
Legibilidad 1.000000 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje
Incluye 3 pilas AA (LR6)
Modelo FCS2200
Tiempo de estabilización 2.000 s
Intervalo de temperatura (imperial) 64°F a 77°F
Intervalo de temperatura (métrico) 18°C a 25°C
Garantía 2 años
Modos de pesaje Gramo, Libra, Onza, Onza Troy, Pennyweight
Dimensiones (Pr x An x Al) 205 x 140 x 41 mm (8,1 x 5,5 x 1,6 in.)
Anchura de la cubeta (imperial) 5 in
Anchura de la cubeta (métrico) 125 mm
Fondo de la cubeta (imperial) 5,2 in.
Fondo de la cubeta (métrico) 132 mm
Peso (imperial) 0.9 lb.
Peso (métrico) 0,4 kg