Learn More
Fisherbrand™ Placa de porcelana para desecadores
Código de producto. 15574645 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Para utilizar con (equipo):
Desecador (diám.: 100mm)
Desecador (diám.: 150mm)
Desecador (diám.: 200mm)
Desecador (diám.: 250mm)
Desecador (diám.: 300mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15574645 140 mm Desecador (diám.: 150mm) cada uno
15594645 235 mm Desecador (diám.: 250mm) cada uno
15584645 190 mm Desecador (diám.: 200mm) cada uno
15564645 90 mm Desecador (diám.: 100mm) cada uno
15504655 280 mm Desecador (diám.: 300mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15574645
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con desecadores
  • Para su uso con desecadores
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 140 mm
Para utilizar con (equipo) Desecador (diám.: 150mm)
Tipo de producto Placa de desecador