Learn More
Fisherbrand™ Placa de porcelana para desecadores
Código de producto. 15504655 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Para utilizar con (equipo):
Desecador (diám.: 100mm)
Desecador (diám.: 150mm)
Desecador (diám.: 200mm)
Desecador (diám.: 250mm)
Desecador (diám.: 300mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Para utilizar con (equipo) unitSize
15504655 280 mm Desecador (diám.: 300mm) cada uno
15594645 235 mm Desecador (diám.: 250mm) cada uno
15584645 190 mm Desecador (diám.: 200mm) cada uno
15574645 140 mm Desecador (diám.: 150mm) cada uno
15564645 90 mm Desecador (diám.: 100mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15504655
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con desecadores
  • Para su uso con desecadores
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 280 mm
Para utilizar con (equipo) Desecador (diám.: 300mm)
Tipo de producto Placa