Learn More
Haldenwanger™ Majas de porcelana
Código de producto. 11930897
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
115mm
150mm
175mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11930897 175mm 1 PCS
10405011 115mm 1 PCS
10693291 150mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11930897 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 56/3/RAUH
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas majas de porcelana para una amplia gama de aplicaciones. Las manos de mortero de porcelana Haldenwanger™ están disponibles esmaltadas o sin esmaltar con tamaños de cabezal de 24 a 85 mm de diámetro. Las inspecciones rigurosas, que comienzan con las materias primas y continúan hasta los productos acabados, garantizan la calidad constante.
  • Las superficies de molienda no están vidriadas
  • Excelente resistencia química
  • La porcelana de laboratorio se ajusta a DIN EN 60672-3, grupo C100, tipo C110
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 42mm
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Longitud (métrico) 175mm
Acabado Sin esmaltado