Learn More
Fisherbrand™ Contenedor para hielo de espuma de poliuretano True North™
Código de producto. 11314085 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11314085 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 11314085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.85€
    62.30€ / paquete de 1
    Ahorro 9.55€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantenga fríos sus reactivos y muestras termosensibles mientras trabaja en el banco. Verdadero North™ El cubo de hielo de espuma de poliuretano tiene una tapa ajustada para ayudar a reducir la evaporación y se coloca debajo del recipiente cuando no está en uso.
  • Espuma de poliuretano negra duradera y ligera con inserciones de metal.
  • La tapa ajustada ayuda a reducir la evaporación y los derrames.
  • Se coloca debajo del contenedor cuando no está en uso para ayudar a evitar pérdidas.
  • El pico conveniente ayuda a prevenir derrames.
Especificaciones
Altura (métrico) 181 mm
Altura (imperial) 7,1 in
Longitud (métrico) 234 mm
Longitud (imperial) 9,2 in
Tipo de tapón Tapa
Capacidad (imperial) 1,1 gal
Para utilizar con (equipo) Hielo seco, agua helada, suspensiones de hielo y sal, etc.
Incluye Tapa, pico, asas laterales de transporte
Material Espuma de poliuretano
Tipo de producto Contenedor para hielo
Cantidad 1 unidad
Color Negro
Capacidad (métrico) 4 L
Admite Hielo (4 l)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Control de temperatura N.º
Intervalo de temperatura -80 °C a +240 °C