Learn More
Fisherbrand™ Tapones de espuma de poliuretano
Código de producto. 12904301 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
55 mm
70 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12904301 55 mm paquete de 100
12944311 15 mm paquete de 100
12954311 25 mm paquete de 100
12964291 30 mm paquete de 100
12984291 40 mm paquete de 100
12974291 35 mm paquete de 100
12914301 70 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12904301
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formados por polimerización en presencia de un agente espumante.
  • Hecho de poliuretano
  • Rígido y flexible
Especificaciones
Diámetro (métrico) 55 mm
Altura (métrico) 50 mm
Cantidad 100/paq.
Material Poliuretano
Tipo de producto Tapón de cierre