Learn More
Merck Millipore Filtro de jeringa Millex™ LG con membrana de PTFE LCR hidrófilo
Diseñados para la preparación de muestras y la eliminación de partículas finas de unión baja en proteínas de disolventes, soluciones acuosas y orgánicas. Los filtros de jeringa Millipore™ Millex™ con membranas de PTFE LCR hidrófilo se utilizan para la filtración estéril.
Descripción
- 0.2 µm de tamaño de poro
- Luer-Lock hembra/Luer Slip macho
- Las aplicaciones incluyen la preparación de muestras analíticas