Learn More
Kartell™ Recipientes para orina de polipropileno
Código de producto. 10682892
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Aséptico
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Azul
Rojo
Cantidad:
250/paq.
500/paq.
600/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
paquete de 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Color del tapón Cantidad Tamaño de la unidad
10682892 Estéril Rojo 250/paq. paquete de 250
10747721 No estéril Azul 500/paq. paquete de 500
10293663 Aséptico Rojo 250/paq. paquete de 250
15119422 No estéril Azul 600/paq. paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10682892 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0564100
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno transparente para solidez y resistencia química. Los recipientes para orina de polipropileno Kartell™ están disponibles estériles y no estériles con tapones roscados codificados por colores.
  • Los vasos no estériles tienen tapones roscados azules; se venden en paquetes múltiples
  • Los vasos estériles tienen tapones roscados rojos y un área de marcado esterilizada; envasados individualmente
  • Con marcado CE y aprobado por la
Especificaciones
Closure Included Sí
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 150 mL
Certificaciones/conformidad CE e IVD
Color del tapón Rojo
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 63 mm
Para utilizar con (aplicación) Recogida de orina
Graduaciones De 20 a 100 ml
Altura (métrico) 73 mm
Incluye Tapón de rosca de polipropileno
Cantidad 250/paq.