Learn More
Fisherbrand™ Frascos de almacenamiento de poliestireno
Código de producto. 15913317 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15913317 250 mL paquete de 24
15903317 150 mL paquete de 24
15923317 500 mL paquete de 12
15933317 1000 mL paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15913317
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapón de frasco con parte superior roscada estéril y envasado individualmente
Reduce el riesgo de contaminación cruzada con botellas de poliestireno estériles y desechables. Utilícelos con filtros para parte superior de frasco o como repuestos o receptáculos adicionales para las unidades de filtro. Excelentes como recipientes de al
  • Redondeado con asas moldeadas a mano
  • Poliestireno
  • Graduaciones moldeadas
  • Estéril
Certifications
No pirógeno según norma USP No citotóxico entre lotes Esterilidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Redondeado con asas moldeadas a mano
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Matraz receptor
Volumen (métrico) 250 mL
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que apar