Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos de poliestireno estéril con envasado individual
Código de producto. 16351076 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
55 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16351076 55 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 16351076 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor 120750
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los depósitos de reactivos ofrecen un fresco y moderno diseño con funciones mejoradas para optimizar los procedimientos de pipeteo.
  • El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
  • La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
  • Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
  • Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
  • Estéril, sellado en bolsas y esterilizado con haz de electrones
  • Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
  • Sellado en bolsas fáciles de abrir.
  • Certificado de calidad disponible bajo petición
  • Desechables
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,9 oz
Color Blanco
Capacidad (métrico) 55 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 x 1,10 x 1,20 pulg
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Envase Envasado individual
Cantidad 1/Bolsa, 100 Bolsas/Paquete.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Canales 1 cubeta inferior
Desechables Un solo uso
Forma del fondo Enrollado