Learn More
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje de poliestireno cuadrados
Código de producto. 11857172 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11857172 20 ml paquete de 500
11867172 100 ml 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11857172 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0101707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    77.77€ / paquete de 500
    Ahorro 23.23€
    23% Descuento
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilice estas placas de pesaje con balanzas, analizadores de humedad de microondas y cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras. Las placas de poliestireno cuadradas están diseñadas para flexionarse y facilitar el vertido. El fondo plano resiste al vuelco. Los lados contorneados permiten un manejo sin deslizamiento.
Utilice estas placas de pesaje con balanzas, analizadores de humedad de microondas y cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras. Las placas de poliestireno cuadradas están diseñadas para flexionarse y facilitar el vertido. El fondo plano resiste al vuelco. Los lados contorneados permiten un manejo sin deslizamiento.
  • Caucho antiestático, poliestireno
  • Resisten temperaturas de hasta 180°F
  • Resistente a la mayoría de ácidos diluidos, soluciones acuosas y bases alcohólicas
  • Soportes para muestras de uso general
  • Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia de muestras tanto en polvo como granulares
  • Placas de color blanco translúcido: Para aplicaciones tradicionales
  • Placas de color azul traslúcido - contrastes para polvos blancos y sólidos, aumenta la muestra
  • Desechables
  • Biológicamente inerte:
Spécification
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 20 ml
Color Azul
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Cuadrada
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar el vertido Biológicamente inerte y resistente a ácidos diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
Para utilizar con (equipo) Balanzas, analizadores de humedad de microondas, cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras
Tamaño Pequeño
Longitud (imperial) 1,625 in
Longitud (métrico) 4,1 cm
Anchura (imperial) 0,313 in
Anchura (métrico) 0,8 cm
Altura (métrico) 9 mm
Fondo (métrico) 9 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.