Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje estándar de poliestireno con forma de rombo
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Cuenta con una forma de rombo que se flexiona fácilmente para un vertido preciso
- El fondo ancho y plano ayuda a evitar vuelcos
- Biológicamente inerte y resistente a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Intervalo de temperaturas de -10 a 70 °C
- Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
- 500 navecillas de calidad alimentaria/FDA por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Diamante |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de humedad por microondas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 78 x 56 x 14 mm |
| Mostrar más |