Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje estándar de poliestireno con forma de rombo
Código de producto. 12952850 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
30 ml
30 ml
100 ml
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
12952850 5 ml Negro paquete de 500
12972850 100 ml Negro paquete de 500
12962850 30 ml Negro paquete de 500
12932840 5 ml Blanco paquete de 500
12387552 100 ml Blanco paquete de 500
11573422 30 ml Blanco paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12952850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.90€
    9.91€ / paquete de 500
    Ahorro 12.99€
    56% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñada para un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Fisherbrand™ La navecilla de pesaje estándar de poliestireno en forma de diamante presenta una superficie lisa que se flexiona fácilmente. Las bandejas desechables tienen un fondo estable y plano y se pueden utilizar en una gran variedad de entornos y aplicaciones de laboratorio.
  • Cuenta con una forma de rombo que se flexiona fácilmente para un vertido preciso
  • El fondo ancho y plano ayuda a evitar vuelcos
  • Biológicamente inerte y resistente a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperaturas de -10 a 70 °C
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • 500 navecillas de calidad alimentaria/FDA por paquete
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 5 ml
Color Negro
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Diamante
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55 x 35 x 6 mm
Longitud (métrico) 55 mm
Anchura (métrico) 35 mm
Altura (métrico) 6 mm