Learn More
Fisherbrand™ Navetas de pesaje antiestáticas de poliestireno
Código de producto. 12942860 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
10 ml
85 ml
280 mL
280 ml
Color:
Blanco
Negro
Tamaño:
Grande: 140 x 140 x 22 mm
Mediano; 85 x 85 x 24 mm
Pequeño: 46 x 46 x 8 mm
Forma:
Cuadrado
Diamante
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño Forma Tamaño de la unidad
12942860 10 mL Negro Pequeño: 46 x 46 x 8 mm Cuadrado paquete de 500
12608513 280 ml Blanco Grande: 140 x 140 x 22 mm Diamante paquete de 500
12962860 280 mL Negro Grande: 140 x 140 x 22 mm Cuadrado paquete de 500
12952860 85 ml Negro Mediano; 85 x 85 x 24 mm Cuadrado paquete de 500
11680302 85 ml Blanco Mediano; 85 x 85 x 24 mm Diamante paquete de 500
12922850 10 ml Blanco Pequeño: 46 x 46 x 8 mm Cuadrado paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12942860
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pese y vierta muestras con facilidad. El Fisherbrand™ La embarcación de pesaje antiestática de poliestireno se pliega fácilmente y presenta una superficie lisa y esquinas redondeadas para verter fácilmente. Elija el tamaño y el color que mejor se adapte a sus necesidades. Desechable y duradera.
  • Las navecillas flexibles presentan superficies lisas y esquinas redondeadas para proporcionar un vertido preciso con una pérdida mínima de muestra
  • Seleccione blanco o negro para obtener el mejor contraste de color
  • Superficie antiestática para asegurar que la muestra se retira completamente
  • Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperaturas de – 10 C a 70 °C
  • Disponibles en tres tamaños y dos colores, en packs de 500
  • Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Negro
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Cuadrado
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje antiestática
Para utilizar con (equipo) Puede utilizarse con un analizador de humedad de microondas
Tamaño Pequeño: 46 x 46 x 8 mm
Longitud (métrico) 46 mm
Anchura (métrico) 46 mm
Altura (métrico) 8 mm