Learn More
BRAND™ Viales para muestras de poliestireno
Código de producto. 10717861 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10717861 Transparente 1000 PCS
1 options
Código de producto. 10717861 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 722060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.65€
    185.27€ / paquete de 1000
    Ahorro 95.38€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluyen tapón a presión de polietileno. Para su uso con el contador Leuco-Ery.
  • Construcción de poliestireno
  • Transparente
  • Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
  • Incluyen tapón a presión de polietileno
  • Se venden en paquetes de 1000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Poliestireno
Volumen (métrico) 12 ml
Incluye Con tapón a presión de polietileno
N.° por paquete 1000
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón a presión
Cantidad 1000/Paq.
Altura (métrico) 38 mm