Learn More
Gosselin™ Placa de Petri redonda de poliestireno sin orificio de ventilación
Código de producto. 15456254
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 700
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15456254 90 mm paquete de 700
1 options
Código de producto. 15456254
Marca: Gosselin™ BH90B102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza en gran variedad de aplicaciones como entornos clínicos, medio ambiente, industrias y microbiología.
  • Se utiliza en gran variedad de aplicaciones como entornos clínicos, medio ambiente, industrias y microbiología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N1935/2004, ISO 11137: ESTÉRIL R SAL 10-6
Color Natural
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
Cantidad 28/bolsa
Ventilación No
Altura (métrico) 14,2 mm
Diámetro (métrico) 90 mm