Learn More
Sanplatec™ Cabina de desecadores Mini de poliestireno
Código de producto. 11877152
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Ahumado transparente
Transparente
Incluye:
Un nivel
Un nivel; mango
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Incluye Tamaño de la unidad
11877152 Ahumado transparente Un nivel 1 PCS
11897152 Ahumado transparente Un nivel; mango cada uno
11867152 Transparente Un nivel 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11877152 Proveedor Sanplatec™ N.º de proveedor 0056
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Desecador compacto y ligero con gel de sílice. Apilable en escritorio.
  • Desecador compacto y ligero con gel de sílice. Apilable en escritorio.
Especificaciones
Color Ahumado transparente
Modelo de cabina Carga frontal
Material Poliestireno
Tipo de producto Desecador
Incluye Un nivel
Tensión 0/1 V