Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de polipropileno 384 Deep Well Small Volume™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10743544
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10743544 Transparente 100 PCS
1 options
Código de producto. 10743544 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 784201
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas para reducir el consumo de muestras y la miniaturización de ensayos. Las microplacas de polipropileno de pequeño volumen y 384 pocillos profundos Greiner Bio One– están especialmente indicadas para la transferencia directa de compuestos y la preparación de placas listas para ensayos, prediluciones, almacenamiento, sellado por calor y automatización.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Muestras líquidas enfocadas; sin pérdida de compuestos valiosos
  • Gran volumen de trabajo de 1 μl a 90 μl;  volumen muerto por debajo de l1 μl
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • El diseño de pocillos cónicos con fondo plano garantiza un pipeteo preciso y. reduce la voume muerta del pozo
  • La geometría cuadrada del pozo en la parte superior del pozo Es compatible con selladores de placas CapMat
  • El borde de sellado pronunciado está diseñado específicamente para alojar sistemas de sellado térmico
  • La transición del diseño de pozo cónico a una geometría cuadrada en la parte superior del pozo evita la absorción; no afecta apreciablemente el volumen de trabajo
  • Profundidad de pocillos consistente con placas de almacenamiento existentes que permite una integración eficaz con sistemas automatizados; geometría de placas estandarizada (conforme a ANSI 1-2004)
  • Fondo sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 107 μl
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
N.° por paquete Paquete de 100
Cantidad 100/paq.