Learn More
Fisherbrand™ Macrocubetas de poliestireno para longitudes de onda visible
Código de producto. 11537692 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11537692 4 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 11537692
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas cubetas para temperaturas de muestras más constantes durante mediciones fotométricas. Las macrocubetas de poliestireno Fisherbrand™ para longitudes de onda visibles ofrecen un excelente intervalo de transmisión óptica y un grosor de pared reducido para aumentar la transferencia de calor.
  • Variación escasa de valores de extinción
  • Excelente intervalo de transmisión óptica
  • Producción ordenada por cavidad
  • Transparencia aproximadamente del 90 % entre 400 nm y 800 nm
Especificaciones
Tipo Cubeta macro
Desechables Un solo uso
Capacidad (métrico) 4 ml
Material Poliestireno
Cantidad 100/paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range 400 a 800 nm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5 mm