Learn More
ratiolab™ Macrocubetas Q-VETTES
Código de producto. 10499652
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10499652 4 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 10499652 Proveedor ratiolab™ N.º de proveedor 2711110
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas cubetas para temperaturas de muestras más constantes durante mediciones fotométricas. Las macrocubetas ratiolab™ ofrecen un excelente intervalo de transmisión óptica y un grosor de pared reducido para aumentar la transferencia de calor
La forma optimizada y el grosor de pared pequeño de las cubetas proporcionan una transferencia de calor mayor, lo que da lugar a temperaturas de muestra más constantes durante las mediciones fotométricas.
  • Poliestireno (PS) transparente
  • Intervalo de longitud de onda aplicable de 340 a 900 nm
  • Variación escasa de valores de extinción
  • Excelente intervalo de transmisión óptica
  • Producción ordenada por cavidad
  • Trayectoria óptica de 10 mm
  • Dimensiones exteriores 12,5 x 12,5 x 45 mm
  • Se suministran en gradillas prácticas StyroFoam:100 cubetas idénticas en una caja de StyroFoam con una tapa con cierre
Especificaciones
Tipo Cubeta macro
Desechables Un solo uso
Capacidad (métrico) 4 mL
Material Vidrio, Poliestireno
Incluye Tapa con cierre
Cantidad 100/paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 340 nm a 900 nm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5mm