Learn More
Brand™ Macrocubetas de poliestireno
Código de producto. 10549301 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 a 4,5 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10549301 2,5 a 4,5 ml 100 PCS
1 options
Código de producto. 10549301 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 759005
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las macrocubetas de poliestireno BRAND™, fabricadas de poliestireno, ofrecen una trayectoria óptica transparente y limpia con indicación de la orientación de la trayectoria óptica.
  • Fabricadas con poliestireno.
  • Trayectoria óptica transparente y despejada con indicación de la orientación de la trayectoria óptica
  • Fabricadas bajo condiciones de sala controladas y envasadas de forma completamente automática, sin contacto humano
  • Se envasan agrupadas por número de cavidad de molde para garantizar la variación más baja del coeficiente de extinción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,5 a 4,5 ml
Material Poliestireno
Cantidad 100/Paq.
Wavelength Range 340nm
Altura (métrico) 35mm
Anchura (métrico) 10mm