Learn More
Kartell™ Gradillas de secado de poliestireno
Código de producto. 10182471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10182471 1 unidad 1 PCS
1 options
Código de producto. 10182471 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0021300
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye un soporte de 72 posiciones que puede aceptar objetos con calibre de cuello de más de 15 mm. Las gradillas para secado de poliestireno Kartell™ ofrecen una solución resistente, duradera y ajustable para el secado de objetos del laboratorio.
Cuenta con un soporte de 72 posiciones que puede acomodar elementos con un orificio de cuello superior a 15 mm. Las gradillas de secado de poliestireno Kartell™ ofrecen una solución resistente, duradera y ajustable para secar artículos en el laboratorio.
  • La placa trasera de poliestireno moldeado de alto impacto proporciona resistencia y evita la putrefacción, las manchas y el óxido
  • Los conectores de clavijas de extremo cerrado eliminan las fugas y los posibles riesgos biológicos posteriores
  • El canal de goteo sin costuras recoge los residuos; el drenaje se realiza por el tubo de drenaje suministrado
  • Se suministran 72 clavijas a presión de extracción sencilla para limpieza o para aceptar objetos con formas irregulares
  • Hay disponibles clavijas de repuesto
  • Las gradillas se pueden unir con los conectores suministrados para crear un espacio de secado adicional
Especificaciones
Material Poliestireno
Posiciones Las 72 clavijas acomodan los artículos con calibre de cuello de más de 15 mm, las clavijas de 6 mm (incluidas) acomodan los artículos de diámetro pequeño, las clavijas se pueden quitar para acomodar los objetos de forma diferente
Para utilizar con (equipo) Tubo de descarga suministrado: D.I.: 11 mm, DE: 13 mm
N.° por paquete 1 unidad
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 450 L x 110 F x 630 mm Al
Peso (métrico) 0,2 kg
Incluye 72 clavijas a presión, 11 clavijas pequeñas, tapones de unión, kit de montaje, kit de drenaje (conector y tubos) y plantilla de fijación
Tipo de producto Drenador