Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje estándar en forma cuadrada y de poliestireno
Código de producto. 12982850 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
85 ml
85 ml
280 ml
280 ml
Tipo:
Navecilla de pesaje
Plato de pesaje antiestático
Color:
Azul
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Color unitSize
12982850 10 ml Plato de pesaje antiestático Negro paquete de 500
12902860 280 ml Plato de pesaje antiestático Negro paquete de 500
12992850 85 ml Plato de pesaje antiestático Negro paquete de 500
11344125 10 ml Navecilla de pesaje Blanco paquete de 500
11897172 280 ml Plato de pesaje antiestático Azul paquete de 500
11364125 280 ml Navecilla de pesaje Blanco paquete de 500
11354125 85 ml Navecilla de pesaje Blanco paquete de 500
11503432 85 ml Plato de pesaje antiestático Blanco paquete de 500
11513432 280 ml Plato de pesaje antiestático Blanco paquete de 500
11593422 10 ml Plato de pesaje antiestático Blanco paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12982850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.63€
    9.86€ / paquete de 500
    Ahorro 32.77€
    76% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pese y vierta muestras con facilidad. La navecilla de pesaje estándar cuadrada de poliestireno Fisherbrand™ se pliega fácilmente y cuenta con una superficie lisa y esquinas redondeadas para facilitar el vertido. Elija el tamaño y el color que mejor se adapte a sus necesidades. Desechable y duradera.
Pese y vierta muestras con facilidad. La navecilla de pesaje estándar cuadrada de poliestireno Fisherbrand™ se pliega fácilmente y cuenta con una superficie lisa y esquinas redondeadas para facilitar el vertido. Elija el tamaño y el color que mejor se adapte a sus necesidades. Desechable y duradera.
  • Las navecillas flexibles presentan superficies lisas y esquinas redondeadas para proporcionar un vertido preciso con una pérdida mínima de muestra
  • Seleccione blanco, negro o azul para obtener el mejor contraste de color con objeto de asegurarse de que la muestra se elimina por completo
  • Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C (14 a 158 °F)
  • Disponibles en tres tamaños y dos colores, en packs de 500
  • Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 10 ml
Color Negro
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Cuadrado
Esterilidad No estéril
Tipo Plato de pesaje antiestático
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Tamaño Pequeño: 46 x 46 x 8 mm
Longitud (métrico) 46 mm
Anchura (métrico) 46 mm
Altura (métrico) 8 mm