Learn More
BRAND™ Platillos de pesaje antiestáticos, en forma de diamante
Código de producto. 10078870 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
30 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10078870 100 ml 500 PCS
10273001 30 ml 500 PCS
10019040 25 ml paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10078870 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 155550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno de alto impacto BRAND™ Platillos de pesaje antiestáticos, en forma de diamante con diseño ligero y plano son ideales para pesar. La superficie antiestática evita que los materiales se peguen. El grosor de pared es de aproximadamente 0,2 mm.
  • Fabricados con poliestireno de alto impacto
  • Su superficie antiestática evita que los materiales se peguen
  • El diseño ligero y plano evita interferencias durante el pesaje
  • El grosor de pared es de aproximadamente 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Poliestireno
Forma Diamante
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el pesaje
Grosor 0,2 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 119 x 90 x 19 mm
Longitud (métrico) 119 mm