Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje antiestática de poliestireno en forma de rombo
Código de producto. 12992840 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
30 mL
100 ml
Color:
Blanco
Negro
Forma:
Cuadrado
Diamante
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Forma Tamaño de la unidad
12992840 5 ml Blanco Diamante paquete de 500
11543432 100 ml Blanco Diamante paquete de 500
12932860 100 ml Negro Diamante paquete de 500
11533432 30 mL Blanco Diamante paquete de 500
12922860 30 mL Negro Diamante paquete de 500
12912860 5 ml Negro Cuadrado paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12992840
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñada para un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Fisherbrand™ La navecilla de pesaje antiestática de poliestireno en forma de diamante presenta una superficie lisa que se flexiona fácilmente. Las navecillas desechables tienen un fondo plano, superficie sin estática y se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones de laboratorio.
  • Cuenta con una forma de rombo que se flexiona fácilmente para un vertido preciso
  • El fondo ancho y plano ayuda a evitar vuelcos
  • Biológicamente inerte y resistente a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperaturas de -10 a 70 °C
  • Superficie antiestática para garantizar la eliminación total de las muestras
  • 500 navecillas de calidad alimentaria/FDA por paquete
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 5 ml
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Diamante
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje antiestática
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55 x 35 x 6 mm
Longitud (métrico) 55 mm
Anchura (métrico) 35 mm
Altura (métrico) 6 mm