Learn More
Kartell SpA Botella de polipropileno de cuello ancho
Descripción
- Botella graduada, de uso general
- La rosca de cuello largo garantiza un cierre a prueba de fugas
- Cuello ancho para facilitar el llenado y vaciado de muestras líquidas o en polvo
- Cumple con DIN 13316 y 168
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | ancho, de rosca |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Mostrar más |