Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Anti-Static Embudos de pesaje de polipropileno
Código de producto. 15146526 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Tamaño: Medio
Tamaño: Micro
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15146526 Tamaño: Medio paquete de 50
15352224 Tamaño: Micro paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15146526 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 0612704
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Polipropileno Anti-Static Los embudos de pesaje garantizan una transferencia completa de la muestra.
  • Esterilizable en autoclave
  • una garantía de 6 meses
  • Estos embudos de pesaje desechables de polipropileno (PP) están diseñados para caber en matraces volumétricos
  • Un lado del embudo está aplanado para que pueda colocar el embudo en equilibrio
Especificaciones
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Tamaño: Medio
Para utilizar con (aplicación) Matraz aforado
Para utilizar con (equipo) Diseñado para adaptarse a placas de micropocillos
Tipo de producto Embudo de pesaje