Learn More
Brand™ Bomba Ventury de polipropileno
Código de producto. 10448502 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
6,7 L/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10448502 6,7 L/min cada uno
1 options
Código de producto. 10448502 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 159600
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Genera un consumo de agua muy bajo, proporciona una presión final constante y capacidad de succión elevada. Las bombas Ventury de polipropileno BRAND™ incluyen una válvula antirretorno para aumentar la seguridad durante el uso.
Para generar vacío y extraer líquidos y vapores.* .
  • Fluido de la bomba: agua
  • Longitud total: aprox. 210 mm (conector R 3/4 in instalado)
  • Peso: aprox. 33 g (conector R 3/4 in instalado)
  • Consumo de agua muy bajo, presión final constante y capacidad de succión elevada.
  • Alta resistencia química, la trayectoria del fluido consiste en polipropileno, FKM y PTFE.
  • Temperatura de funcionamiento hasta máx. 80 °C.
  • Válvula antirretorno integrada para aumentar la seguridad.
  • Funcionamiento sencillo y fácil de utilizar. Conexión de vacío desmontable.
  • La variedad de adaptadores suministrados simplifica las conexiones a la mayoría de las fuentes de agua.
  • Hay disponibles adaptadores reductores opcionales.
*Si es necesario, inserte un recipiente de desbordamiento en línea o una trampa de frío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 6,7 L/min
Para utilizar con (aplicación) Generación de vacío y extracción de líquidos y vapores.
Incluye Conexión de agua (tuerca de manga, adaptador reductor y boquilla conectora de tubos de manguera) y conexión con el tubo de aspiración
Longitud (métrico) 210 mm